Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)isonicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylate
OR6088-1G
APOSOR6088-1GEA
384
EUR
APOSOR6088-1G
Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)isonicotinate 97%
Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)isonicotinate
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂S Molecular Weight: 238,306 g/mol Schmelzpunkt: 39…41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064957 CAS-Nummer: 898289-26-4 |