Ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6089-1G
APOSOR6089-1GEA
149
EUR
APOSOR6089-1G
Ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate 97%
Ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂S Molecular Weight: 233,286 g/mol Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064945 CAS-Nummer: 886851-29-2 |