3-[(Pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6093-1G
APOSOR6093-1GEA 176 EUR
APOSOR6093-1G
3-[(Pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]pyridine 98%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]pyridine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258659
CAS-Nummer: 26103-51-5