6-Methoxyisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61001-5G OR61001-250MG OR61001-1G
APOSOR61001-5GEA 0 EUR
APOSOR61001-5G APOSOR61001-250MG APOSOR61001-1G
6-Methoxyisatoic anhydride
6-Methoxyisatoic anhydride
Formel: C₉H₇NO₄
Schmelzpunkt: 258…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11046419
CAS-Nummer: 67765-42-8