2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, 5-Bromo-3-methylpicolinylamine hydrochloride, (5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
OR61016-250MG
APOSOR61016-250MGEA
149
EUR
APOSOR61016-250MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-methylpyridine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrN₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17214203 CAS-Nummer: 1257535-42-4 |