2-(Aminomethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61020-1G
APOSOR61020-1GEA
727
EUR
APOSOR61020-1G
2-(Aminomethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₂N₂·ClH Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17214191 CAS-Nummer: 1257535-52-6 |