6-Chloro-5-methoxynicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61024-250MG
APOSOR61024-250MGEA 69.6 EUR
APOSOR61024-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinonitrile 97%
6-Chloro-5-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18071080
CAS-Nummer: 1256835-79-6