4-(Methylsulphonyl)benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61025-1G
APOSOR61025-1GEA
174
EUR
APOSOR61025-1G
4-(Methylsulphonyl)benzene-1,2-diamine
4-(Methylsulphonyl)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00720917 CAS-Nummer: 21731-57-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |