Dimethylsulfoxid 99.7+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 451 EUR
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Dimethylsulfoxid 99.7+%
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C
Schmelzpunkt: 16…19 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR