4-Bromo-5-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-bromo-5-methyl-1H-indazole-1-carboxylate, 4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-5-methyl-1H-indazole
OR61030-250MG
APOSOR61030-250MGEA
119
EUR
APOSOR61030-250MG
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formel:
C₁₃H₁₅BrN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16628190 CAS-Nummer: 926922-41-0 |