Methyl 5-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61032-1G
APOSOR61032-1GEA
108
EUR
APOSOR61032-1G
Methyl 5-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 5-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458991 CAS-Nummer: 898747-24-5 |