1H-Indazole-7-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61033-1G
APOSOR61033-1GEA
400
EUR
APOSOR61033-1G
1H-Indazole-7-carbohydrazide
1H-Indazole-7-carbohydrazide
Formel:
C₈H₈N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11506093 CAS-Nummer: 1086392-20-2 |