3-Amino-5-methylpyridazin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61037-1G
APOSOR61037-1GEA
354
EUR
APOSOR61037-1G
3-Amino-5-methylpyridazin 97+%
3-Amino-5-methylpyridazine
Formel:
C₅H₇N₃ Molecular Weight: 109,1292 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10698051 CAS-Nummer: 144294-43-9 |