(1-Aminocyclohexyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-1-(hydroxyethyl)cyclohexane, 1-Amino-1-cyclohexanemethanol
OR61050-250MG
APOSOR61050-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR61050-250MG
(1-Aminocyclohexyl)methanol 98%
(1-Aminocyclohexyl)methanol
Formel: C₇H₁₅NO
Molecular Weight: 129,2 g/mol
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198034
CAS-Nummer: 4313-56-8