6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61053-5G
APOSOR61053-5GEA
116
EUR
APOSOR61053-5G
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 242.04 g/mol Schmelzpunkt: 212…215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368216 CAS-Nummer: 885518-46-7 |