3-Chlor-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-4-cyclopentylcarbamoylphenylboronic acid, (3-Chloro-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR6106-1G
APOSOR6106-1GEA
91.9
EUR
APOSOR6106-1G
3-Chlor-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-(cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258664 CAS-Nummer: 957061-19-7 |