2-Hydrazinopyridin 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine

OR61068-100G OR61068-25G OR61068-5G
APOSOR61068-100GEA 478 EUR
APOSOR61068-100G APOSOR61068-25G APOSOR61068-5G
2-Hydrazinopyridin 95%
2-Hydrazinylpyridine
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C/0.75mmHg
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006249
CAS-Nummer: 4930-98-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR