2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61089-250MG
APOSOR61089-250MGEA 127 EUR
APOSOR61089-250MG
2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one 98%
2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one
Formel: C₉H₁₀BrNOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20527744
CAS-Nummer: 10513-26-5