5-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-7-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4H-quinazolin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61094-250MG
APOSOR61094-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR61094-250MG
5-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-7-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4H-quinazolin-2-one 97%
5-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-7-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4H-quinazolin-2-one
Formel: C₂₃H₁₉BrCl₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20271802
CAS-Nummer: 444663-78-9