3,5-Dibromo-2-hydroxypyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR61104-1G
APOSOR61104-1GEA
21.9
EUR
APOSOR61104-1G
3,5-Dibromo-2-hydroxypyrazine
3,5-Dibromo-2-hydroxypyrazine
Formel:
C4H2Br2N2O Molecular Weight: 253,8800 g/mol Schmelzpunkt: 174…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371406 CAS-Nummer: 21943-15-7 |