2-Chlor-3-hydrazinopyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3-hydrazinylpyrazine
OR61106-1G
APOSOR61106-1GEA
60.9
EUR
APOSOR61106-1G
2-Chlor-3-hydrazinopyrazin
2-Chloro-3-hydrazinopyrazine
Formel:
C₄H₈Cl₂N₄ Molecular Weight: 144,5600 g/mol Schmelzpunkt: 154…159 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08272804 CAS-Nummer: 63286-28-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |