5-Brom-2-cyan-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carbonitrile, 5-Bromo-3-methylpicolinonitrile
OR61109-1G
APOSOR61109-1GEA
21.9
EUR
APOSOR61109-1G
5-Brom-2-cyan-3-methylpyridin
5-Brom-2-cyan-3-methylpyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197,0320 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11975788 CAS-Nummer: 156072-86-5 |