1,3-Benzoxazole-5-boronic acid, pinacol ester 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(1,3-Benzoxazol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazole, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazole
OR61115-1G
APOSOR61115-1GEA
139
EUR
APOSOR61115-1G
1,3-Benzoxazole-5-boronic acid, pinacol ester 97+%
1,3-Benzoxazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₃ Molecular Weight: 245,082 g/mol Schmelzpunkt: 88…93 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13181968 CAS-Nummer: 936902-12-4 |