3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Cyano-2-hydroxyphenol
OR61136-1G
OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA
169
EUR
APOSOR61136-1G
APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147.131 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09839541 CAS-Nummer: 74901-29-4 |