1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61139-5G
APOSOR61139-5GEA
65.4
EUR
APOSOR61139-5G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019223 CAS-Nummer: 16728-01-1 |