1-(3-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61141-1G
APOSOR61141-1GEA
348
EUR
APOSOR61141-1G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Molecular Weight: 206,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09414711 CAS-Nummer: 74205-43-9 |