2-(3-Bromothien-2-yl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR61154-1G
APOSOR61154-1GEA
319
EUR
APOSOR61154-1G
2-(3-Bromothien-2-yl)-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromothien-2-yl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₆H₃BrN₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20037422 CAS-Nummer: 1357064-43-7 |