2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR61156-1G
APOSOR61156-1GEA 342 EUR
APOSOR61156-1G
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Formel: C₉H₁₁NS
Molecular Weight: 165.254 g/mol
Siedepunkt: 77 °C/0.01mmHg
Dichte: 1.084 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12027245
CAS-Nummer: 58960-00-2