2-(4-Bromophenyl)-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxo-2-azaspiro[4.4]nonane, 1-Bromo-4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzene
OR61157-1G
APOSOR61157-1GEA
290
EUR
APOSOR61157-1G
2-(4-Bromophenyl)-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-(4-Bromophenyl)-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formel:
C₁₄H₁₄BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01763484 CAS-Nummer: 61343-15-5 |