6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6116-1G
OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA
170
EUR
APOSOR6116-1G
APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Molecular Weight: 189.18 g/mol Schmelzpunkt: >270 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140821 CAS-Nummer: 216955-75-8 |