3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61169-1G
OR61169-5G
OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA
102
EUR
APOSOR61169-1G
APOSOR61169-5G
APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 227.015 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18392276 CAS-Nummer: 1261777-18-7 |