2-Amino-3-pyridinemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Amino-pyridin-3-yl)-methanol, 3-(Hydroxymethyl)-2-pyridinamine, 2-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-3-hydroxymethylpyridine, 2-Amino-3-pyridylmethanol, 2-Amino-3-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-3-methanol
OR6117-1G
APOSOR6117-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6117-1G
2-Amino-3-pyridinemethanol
2-Amino-3-pyridinemethanol
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 279 °C
Schmelzpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663510
CAS-Nummer: 23612-57-9