2-Bromo-3-chloro-4-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61192-1G
APOSOR61192-1GEA
406
EUR
APOSOR61192-1G
2-Bromo-3-chloro-4-iodopyridine
2-Bromo-3-chloro-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₂BrClIN Molecular Weight: 318,338 g/mol |
MDL:
MFCD28734063 CAS-Nummer: 1805015-25-1 |