4-Chlorphenylharnstoff 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)urea
OR61200-25G
APOSOR61200-25GEA
154
EUR
APOSOR61200-25G
4-Chlorphenylharnstoff 98%
4-Chlorphenylharnstoff
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170,6 g/mol Schmelzpunkt: 205…205 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014788 CAS-Nummer: 140-38-5 |