4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR61203-1G
OR61203-5G
OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA
23.2
EUR
APOSOR61203-1G
APOSOR61203-5G
APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Formel:
C₇H₇NO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085946 CAS-Nummer: 97-10-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |