Cyclobutylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Cyclobutanmethanol
OR61204-25G
APOSOR61204-25GEA 172 EUR
APOSOR61204-25G
Cyclobutylmethanol
Cyclobutylmethanol
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 143…144 °C
Dichte: 0,913 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001330
CAS-Nummer: 4415-82-1
UN: 1987
ADR: 3,III