2-(Benzhydrylthio)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(Diphenylmethyl)thio]acetamide, 2-[(Diphenylmethyl)sulphanyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulphanyl)acetamide
OR61208-25G
APOSOR61208-25GEA
98.6
EUR
APOSOR61208-25G
2-(Benzhydrylthio)acetamide 98%
2-(Benzhydrylthio)acetamide
Formel:
C₁₅H₁₅NOS Molecular Weight: 257,351 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00876107 CAS-Nummer: 68524-30-1 |