2-(Cyclohexyloxy)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR61211-1G
APOSOR61211-1GEA
149
EUR
APOSOR61211-1G
2-(Cyclohexyloxy)isonicotinonitrile
2-(Cyclohexyloxy)isonicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09942305 CAS-Nummer: 1016867-57-4 |