[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Thiazolo[5,4-b]pyridine
OR61213-1G
APOSOR61213-1GEA 256 EUR
APOSOR61213-1G
[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine
[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₆H₄N₂S
Molecular Weight: 136,18 g/mol
Schmelzpunkt: 52…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11840312
CAS-Nummer: 273-84-7