2-Acetyl-4-chloro-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Chloro-2H-indazol-2-yl)ethan-1-one
OR61230-1G
APOSOR61230-1GEA 192 EUR
APOSOR61230-1G
2-Acetyl-4-chloro-2H-indazole
2-Acetyl-4-chloro-2H-indazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molecular Weight: 194,618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14583142
CAS-Nummer: 1303890-13-2