2-Butyl-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR61231-1G
OR61231-10G
OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA
0
EUR
APOSOR61231-1G
APOSOR61231-10G
APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazol
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663810 CAS-Nummer: 886360-98-1 |