1-(3-Bromophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine hydrochloride
OR61243-1G
APOSOR61243-1GEA
519
EUR
APOSOR61243-1G
1-(3-Bromophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
1-(3-Bromophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀BrN·ClH Molecular Weight: 248,547 g/mol Schmelzpunkt: 202…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11616353 CAS-Nummer: 597563-15-0 |