1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-on
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
OR61260-25G
APOSOR61260-25GEA
77
EUR
APOSOR61260-25G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-on
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135.17 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00075438 CAS-Nummer: 13754-86-4 |