Diethyl iminodiacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR61269-100G
APOSOR61269-100GEA
42.2
EUR
APOSOR61269-100G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Formel:
C₈H₁₅NO₄ Molecular Weight: 189.21 g/mol Siedepunkt: 208 °C Dichte: 1.056 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041925 CAS-Nummer: 6290-05-7 EINECS: 228-533-6 |