(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-Ala-OMe, N-Boc-L-alanine methyl ester
OR61274-100G
APOSOR61274-100GEA
122
EUR
APOSOR61274-100G
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Molecular Weight: 203,24 g/mol Schmelzpunkt: 32…35 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038513 CAS-Nummer: 28875-17-4 |