3,4-Dichlorostyrene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,2-Dichloro-4-ethenylbenzene, 1,2-Dichloro-4-vinylbenzene
OR61295-250MG
APOSOR61295-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR61295-250MG
3,4-Dichlorostyrene 95+%
3,4-Dichlorostyrene
Formel:
C₈H₆Cl₂ Molecular Weight: 173.039 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013625 CAS-Nummer: 2039-83-0 |