6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR61303-250MG
APOSOR61303-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR61303-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrimidine 98%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₆H₄ClN₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10574899 CAS-Nummer: 944906-56-3 |