4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Cyano-2-formylphenol, 4-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde

OR61317-250MG OR61317-1G
APOSOR61317-250MGEA 42.2 EUR
APOSOR61317-250MG APOSOR61317-1G
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₈H₅NO₂
Schmelzpunkt: 124…125 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08361770
CAS-Nummer: 84102-89-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR