(1R,5S,6R)-(3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: exo-3-Azabicyclo[3.1.0]hexan-6-ylmethanol, (1R,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
OR61350-1G
APOSOR61350-1GEA 611 EUR
APOSOR61350-1G
(1R,5S,6R)-(3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl)methanol 95%
(1R,5S,6R)-(3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl)methanol
Formel: C₆H₁₁NO
Schmelzpunkt: 118…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11099879
CAS-Nummer: 134575-13-6