(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine

OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 112 EUR
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Dichte: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01861220
CAS-Nummer: 186550-13-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR